Learn More
Metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10422411
Metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422411
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10422411
Marca: Thermo Scientific Acros 216551000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-85-0
Fórmula molecular C10H20O5Si
Peso molecular (g/mol) 248.35
Número MDL MFCD00008593
Clave InChI XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 190.0°C
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viscosidad 2.5 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >