Learn More
Alcohol 3-(trimetilsilil)propargílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol is used as a reagent to synthesize Isbogrel, a Thromboxane A 2 (TXA 2) synthase inhibitor and also a TXA 2 receptor antagonist that has potential to treat asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 3-(trimetilsilil)propargílico se utiliza como reactivo para sintetizar Isbogrel, un inhibidor de la sintasa del tromboxano A 2(TXA 2) y también un antagonista del receptor TXA 2que tiene potencial para tratar el asma.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y de agentes oxidantes. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, el calor y la humedad.
El alcohol 3-(trimetilsilil)propargílico se utiliza como reactivo para sintetizar Isbogrel, un inhibidor de la sintasa del tromboxano A 2(TXA 2) y también un antagonista del receptor TXA 2que tiene potencial para tratar el asma.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y de agentes oxidantes. Proteger del calor. Almacenar bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Incompatible con agentes oxidantes, el calor y la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 170°C to 172°C |
Nombre del producto químico o material | 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol |
Cantidad | 1 g |
Fórmula lineal | (CH3)3SiC≡CCH2OH |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 1902505 |
Temperatura de inflamación | 66°C (150°F) |
Información de solubilidad | Not miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.25 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |