Learn More
Masterflex™ Llave de paso de 3 vías
Click to view available options
Material:
Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Descripción
Regule el flujo sin fugas con estas llaves de paso. Las llaves de paso de tres vías Cole-Parmer™ cuentan con un cuerpo Luer-Lock de PC y un tubo de HDPE. El mango gira 180 grados.
Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso |
| Material | Policarbonato, Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Plug Material | Policarbonato y HDPE |
| Outlet Port | Luer Lock macho |
| Connectors | Luer-Lock macho |