Learn More
Ácido 3-((z)-amino(hidroxiimino)metil)benzoico, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10300323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10300323 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10300323
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07614DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid
CAS 199447-10-4
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H8N2O3
Número MDL MFCD02083499
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-hydroxyamino iminomethyl-benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, 3-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-z-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-n-hydroxycarbamimidoyl, benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl, benzoic acid, 3-hydroxyamino iminomethyl-9ci
Clave InChI LJCLPFBIVUPTAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=NO)N
Nombre IUPAC ácido 3-[(Z)-N'-hidroxicarbamimidoil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 180.163
PubChem CID 9603503
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 90%