Learn More
Econix™ Soporte M para Bio-bin™ 30 l
Soporte diseñado para permitir que Bio-bin™ de 30 l se incline a aproximadamente 15 grados para facilitar el llenado de artículos finos altos, como pipetas.
Marca:  Econix™ BEXBBMS30.0
Código de producto. 15817221
  • 76.45€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Permite al usuario ver el contenido con facilidad
  • Ayude a evitar el llenado excesivo
  • Para su uso en laboratorios y junto a bancos de trabajo para facilitar la visibilidad del contenido de la bandeja
Especificaciones
Especificaciones
400 mm
Esterilizable en autoclave
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Bio-bin™ de 30 l
Soporte