Learn More
Clinisafe™ 30 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marca: Clinisafe™ 51850540
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
- El recipiente Clinisafe™ de 30 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes.
- La gran capacidad y el punto de entrada abierto permiten la eliminación fácil y segura de una variedad de recipientes. La tapa puede cerrarse temporalmente para ocultar el contenido cuando no esté en uso y cerrarse de forma segura para el transporte hasta la disposición final.
- Características y ventajas:
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Eliminación de recipientes NSP usados
- Gran área de llenado
- Función de cierre temporal y final
Especificaciones
30 L | |
Azul | |
395 x 300 x 340 mm | |
Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |
Reglamentos del Reino Unido | |
Gris | |
10/Caja | |
Contenedor de residuos |