Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 30 l
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
Descripción
- El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
- El generoso tamaño de 30 l hace que sea especialmente adecuado para áreas que generan grandes cantidades de residuos contaminados.
- La amplia abertura horizontal garantiza una fácil eliminación de artículos grandes y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas similares de tipo de alimentación vertical y el gran volumen de 30 litros proporciona una mayor rentabilidad en zonas de mucho uso.
- Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
- Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 30 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
- Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado.
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Función de cierre temporal y final
- Zona de llenado horizontal
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 454 x 454 x 793 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
| Tipo de producto | Recipientes para objetos punzantes |