Learn More
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5) Código de producto.: 17358012
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17358012 Tienda Fisherbrand Productos
M
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
2XL
Código de producto. 17358012
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5), ambidiestros, no estériles, resistencia química a una amplia gama de sustancias y productos químicos comunes.
  • Guantes de clase 100
  • Color:Blanco
  • Cumple con los requisitos de la norma Glove EN420:2003+A1:2009, la norma europea de guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
  • Sin polvo, sin látex
  • Puño con reborde
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Sin sustancias que dañen al medioambiente
    • No tóxico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN420:2003+A1:2009, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5 o superior)
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño M
Esterilidad No estéril
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 304,8 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5) >