Learn More
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
171.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
2XL
Descripción
- Guantes de clase 100
- Color:Blanco
- Cumple con los requisitos de la norma Glove EN420:2003+A1:2009, la norma europea de guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
- Sin polvo, sin látex
- Puño con reborde
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN420:2003+A1:2009, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016 |
Accelerator Free | Yes |
Color | Blanco |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 2XL |
Esterilidad | Non-sterile |