Learn More
Nickel Electro™ Cuchara de combustión de acero inoxidable
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
220 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Cuchara de combustión/cuchara deflagrante
- Acero inoxidable de especificación 304
- Patrón Nuffield
- Alambre de acero inoxidable de gran calibre
- Diseñado para su uso en vástago de tubos de ensayo formado para evitar el contacto con la pared del tubo de ensayo.
- Prueba de lluvia ácida
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 6 paq. |
| Descripción | Cuchara de combustión |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en vástago de tubos de ensayo formado para evitar el contacto con la pared del tubo de ensayo |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 220 mm |