Learn More
Cole-Parmer™ Cubierta de acero inoxidable 304
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
171.45 mm
222 mm
240 mm
280 mm
Descripción
- Las cubiertas reducen la evaporación
- Puede contener vapores dañinos o mantener fuera las sustancias contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 240 mm |
Material | Acero inoxidable (304) |
Cantidad | 1Each |
Certificaciones/conformidad | AISI 304 |
Título del producto
Cole-Parmer™ Cubierta de acero inoxidable 304 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido