Learn More
Fisherbrand™ Hojas cónicas planas de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Espátulas de níquel y acero inoxidable Chattaway con cuerpo de 3,6 mm
- Microespátulas de níquel y acero inoxidable con cuerpo de 1,6 mm
- Hoja cónica plana para laboratorio
- Acero inoxidable de especificación 304
- 18/8 no magnético, acabado brillante
- Ideal para entornos de laboratorio
- Longitud = 90 mm.
- Anchura del extremo estrecho = 15 mm.
- Anchura del extremo opuesto = 25 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 paq. |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Espátula de hoja cónica plana |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para aplicaciones estériles |
| Temperatura máx. (métrico) | De -196 °C a +550 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 90 mm |