Learn More
Nickel Electro™ Embudo de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. p-8013865 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
103 mm
165 mm
210 mm
Longitud del tubo (métrico):
55 mm
75 mm
90 mm
Altura (métrico):
115 mm
158 mm
205 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) Altura (métrico) unitSize
12963621 103 mm 55 mm 115 mm cada uno
12983621 210 mm 90 mm 205 mm cada uno
12973621 165 mm 75 mm 158 mm cada uno
3 options
Código de producto. 12963621
Marca: Nickel Electro™ FUNSS100H
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilícelo con o sin membranas de filtro para filtración por gravedad, así como en procedimientos simples de embudo. El embudo de laboratorio de acero inoxidable de Níquel Electro™se ventila para permitir un flujo completo y sin impedimentos de líquidos o sólidos.
  • Embudo de acero inoxidable duradero, resistente a roturas, a prueba de manchas y fácil de limpiar.
  • Se puede usar con o sin membranas de filtro para filtración por gravedad, así como en procedimientos simples de embudo.
  • La flauta se ventila para permitir un flujo completo y sin impedimentos.
  • Puede utilizarse con líquidos o sólidos
  • El mango también se puede utilizar como un punto de suspensión adecuado cuando no se utiliza.
  • Acabado suave en las superficies internas lo que facilita la limpieza o esterilización del embudo.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 103 mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 115 mm
Incluye Asa
Longitud del tubo (métrico) 55 mm