Descripción
- Espátula de laboratorio Chattaway, acero inoxidable de especificación 304, 18/8 no magnético con acabado brillante
- Se suministran en paquetes estándar de 5
Especificaciones
5 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Brillo | |
8 mm | |
Acero inoxidable |
Estériles | |
Espátula | |
Para aplicaciones estériles | |
De -196 °C a +550 °C | |
150 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Espátulas ligeras Chattaway de acero inoxidable > Longitud:150mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido