Descripción
- Espátula NMR, acero inoxidable de especificación 304 18/8 no magnético, acabado brillante.
- Esta microespátula está recomendada para la introducción de muestras de polvo pequeñas en tubos de RMN de 5 mm de D.E.
- La espátula tiene 250 mm de longitud, lo que le permite alcanzar la parte inferior del tubo para extraer muestras fácilmente
- El extremo redondeado de la espátula con punta curva puede utilizarse como una pala
- El extremo plano de la espátula se puede utilizar para romper muestras atascadas
- Ambos extremos tienen 3,5 mm de anchura
- Para uso con aplicaciones estériles
- Se suministra en paquetes estándar de 1
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Espátula NMR |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones estériles |
| Temperatura máx. (métrico) | De -196 °C a +550 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 250 mm |