Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de acero inoxidable 304 con extremos con revestimiento de PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Espátula de doble extremo
- PTFE con revestimiento simple que evita la acumulación en superficies
- Evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia
- Revestimiento de PTFE totalmente cubierto: ideal para la manipulación de productos químicos
- Acero inoxidable 304, revestido con teflón
- Longitud: 120 mm
- Medida de cuchara: 20 mm de anchura
- Capacidad de la cuchara (líquido) = 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 20 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | De -195 °C a +260 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 210 mm |