Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Capacidad (métrico) | 0,2 mL |
| Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
| Tipo de producto | Espátula de cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
| Temperatura máx. (métrico) | De -195 °C a +260 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 100 mm |