Learn More
Fisherbrand™ Espátula Chattaway de laboratorio de acero inoxidable 304
Mida líquidos y polvos con el extremo de cuchara; divida y separe materiales con el extremo de espátula. Las microcucharas de laboratorio de acero inoxidable Nickel Electro™ con revestimiento de PTFE no son magnéticas y presentan un revestimiento antiadherente que evita la pérdida de cantidades importantes.
Marca:  Fisherbrand™ 8145
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513522
  • 18.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Combinación de espátula/cuchara de doble uso
  • El revestimiento de PTFE evita que los materiales se peguen a los utensilios
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
PTFE Xylan™
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
Acero inoxidable
0,2 mL
Espátula de cuchara
De -195 °C a +260 °C
150 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Espátula Chattaway de laboratorio de acero inoxidable 304 > Longitud:150mm