Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de laboratorio ligeras de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la espátula Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ con revestimiento de PTFE ligero se utiliza ampliamente y es sólida, asequible y resistente a la mayoría de los disolventes.
Marca:  Fisherbrand™ 2403
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11543502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
  • Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
  • Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
  • Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
  • Longitud = 150mm
  • Anchura de la hoja = 8 mm
  • Diámetro del cuerpo central de 2,95 mm - 'ligera'
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Espátula
8 mm
Acero inoxidable
PTFE Xylan™
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
De -195 °C a +260 °C
150 mm