Learn More
Fisherbrand™ Espátulas medias Chattaway de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Código de producto. 11503512 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11503512 230 mm cada uno
11563502 100 mm cada uno
11573502 150 mm cada uno
11583502 180 mm cada uno
11593502 200 mm cada uno
11513512 350 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11503512
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la espátula Chattaway mediana de acero inoxidable recubierto de PTFE Fisherbrand™ se utiliza con frecuencia y es fuerte, asequible y resistente a la mayoría de disolventes.
  • Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
  • Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
  • Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
  • Longitud = 230mm
  • Anchura = 10 mm
  • Diámetro del cuerpo central de 3,65 mm - 'media'
  • Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Recubrimiento PTFE Xylan™
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Temperatura máx. (métrico) De -195 °C a +260 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 230 mm