Learn More
Fisherbrand™ Espátulas medias Chattaway de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
- Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
- Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
- Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
- Longitud = 350mm
- Anchura = 10mm
- Diámetro del cuerpo central de 3,65 mm - 'media'
- Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
| Anchura (métrico) de la hoja | 10 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | De -195 °C a +260 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 350 mm |