Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la microespátula Chattaway de acero inoxidable con revestimiento de PTFE Fisherbrand™ se utiliza ampliamente y es sólida, asequible y resistente a la mayoría de los disolventes.
12.30€ - 14.40€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
Tipo de producto | Espátula |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
Anchura (métrico) de la hoja | 4 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11523512
|
Fisherbrand™
2450 |
100 mm |
12.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11543512
|
Fisherbrand™
2454 |
200 mm |
14.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11533512
|
Fisherbrand™
2452 |
150 mm |
14.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Resistente al deterioro derivado del contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de los disolventes
- Ideal para su uso con numerosos compuestos
- Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
- De uso frecuente, resistente y asequible
Especificaciones
1 unidad | |
Espátula | |
4 mm | |
Acero inoxidable |
PTFE Xylan™ | |
Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas | |
De -195 °C a +260 °C |