Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10 mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.146.125000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10276742
  • 292.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
125 mm
ISO 3310/2
40 mm
305mm
Acero inoxidable