Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10 mm and Larger
Marca:  RETSCH 60.146.012500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10544213
  • 269.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
12,5mm
ISO 3310/2
40 mm
305mm
Acero inoxidable