Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10 mm
Marca: RETSCH 60.146.002500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |
2,50mm | |
ISO 3310/2 | |
40 mm | |
305mm | |
Acero inoxidable |