Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10 mm
Marca:  RETSCH 60.146.002240
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10236462
  • 483.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
2,24mm
ISO 3310/2
40 mm
305mm
Acero inoxidable