Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.159.000125
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10095081
  • 203.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
40 mm
305mm
Acero inoxidable
125 μm
ASTM E 11
Agitador AS 300
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable