Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Micrometer Pore Sizes
Marque:  RETSCH 60.159.000106
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10310962
  • 203.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
para ver el stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
40 mm
305mm
Acero inoxidable
106 μm
ASTM E 11
Agitador AS 300
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable