Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Marca: RETSCH 60.159.022400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Each | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
40 mm | |
305mm | |
Acero inoxidable |
22,4mm | |
ASTM E 11 | |
Agitador AS 300 | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable |