Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.158.000025
788.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23265" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
Con certificado de conformidad |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
305mm | |
25 μm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador AS 300 | |
40 mm |