Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Marca:  RETSCH 60.158.006300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054911
  • 269.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Con certificado de conformidad
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
6,30mm
ISO 3310/1
Agitador AS 300
40 mm
305mm
Acero inoxidable