Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes
Marca:  RETSCH 60.138.100000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10614403
  • 292.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
1Each
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Acero inoxidable
100 mm
ISO 3310/2
40 mm
305mm
Acero inoxidable