Learn More
Econix™ Recipientes de residuos desagradables no punzantes con base de papel con rayas de tigre Bio-bins™ para vertederos profundos / solo energía a partir de residuos
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes. Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
Marca: Econix™ BEXBB1YL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
1 L | |
Temporal y permanente | |
Amarillo | |
185 mm | |
100/paq. | |
105 mm | |
Residuos infecciosos | |
Recipiente de residuos no punzantes |
UN3291 | |
Pliegue plano para optimización del espacio | |
90 An x 250 Al mm | |
105 mm | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Cartón |