Learn More
NEU-1/Sialidase-1 Antibody (OTI3H4), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30306555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
30306555 30 μL 30 microlitros
30306378 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30306555
Marca: Novus Biologicals NBP34487930ul
Mouse Monoclonal Antibody
NEU-1/Sialidase-1 Monoclonal antibody specifically detects NEU-1/Sialidase-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NEU-1/Sialidase-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen Acetylneuraminyl hydrolase, EC 3.2.1.18, exo-alpha-sialidase, FLJ93471, G9 sialidase, Lysosomal sialidase, N-acetyl-alpha-neuraminidase 1, NANH, NEU, SIAL1, sialidase 1 (lysosomal sialidase), sialidase-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-315 of human NEU1 (NP_000425)produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4758
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1