Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de prueba de acero inoxidable con unión de soldadura suave de 315 mm de diám. x 55 mm de altura
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55 mm and diameter of 315 mm.
395.00€ - 548.00€
Especificaciones
Cantidad | 1Each |
---|---|
Tipo | Tamiz de pruebas |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 55 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 315mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11785358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-018 |
50 μm |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765358
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-016 |
40 μm |
548.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-023 |
75 μm |
401.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-024 |
80 μm |
421.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-026 |
100 μm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795368
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-029 |
125 μm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-034 |
200 μm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775378
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-037 |
250 μm |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-040 |
315 μm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11755388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-045 |
500 μm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765388
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-046 |
560 μm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-054 |
1 mm |
421.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-058 |
1,4mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795398
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-060 |
1,7mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-062 |
2 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11765408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-067 |
3,15mm |
456.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795408
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-070 |
4 mm |
456.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-071 |
4,5mm |
473.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-073 |
5 mm |
473.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11785418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-081 |
10 mm |
473.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735418
|
Linker Industrietechnik™
553.155.222-074 |
5,6mm |
473.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gradillas de acero inoxidable con una altura interna de 55 mm
- Diámetro: 315 mm
- Cubierta de tamiz de pruebas de acero inoxidable
- Unión de soldadura suave
- Número de identificación y certificado de conformidad
- Resistente a temperaturas de 170 °C
Especificaciones
1Each | |
Acero inoxidable | |
315mm |
Tamiz de pruebas | |
55 mm | |
Acero inoxidable |