Learn More
Masterflex™ 316 Caudalímetro de turbina de acero inoxidable
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 8 a 76 LPM
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro de turbina |
| Exactitud | ±2 % (lectura) |
| Float Material | Acero inoxidable (316) |
| Tasa de presión | 1500 psi |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Intervalo de caudal | De 8 a 76 LPM |
| Para utilizar con (aplicación) | Excelente selección para la mayoría de las aplicaciones de medición de flujo industriales básicas |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Detalles de la fuente de alimentación | Dos baterías de litio de 3 V |
| Repetibilidad | ±0,1 % |
| Mostrar más |