Learn More
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Recipiente multiuso
- Ideal para la recogida y almacenamiento de polvos y líquidos
- Acero inoxidable 316L
- Interior sin fisuras
- Disponible en stock
- Acabado pulido
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Acero inoxidable |
Acabado | Pulido |
Altura (métrico) | 97 mm |
Título del producto
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido