Learn More
Sartorius™ Papel de transferencia con línter de algodón BF4
Los línteres de algodón de alta pureza ofrecen el máximo grado de absorción y contenido de celulosa. Sin aditivos, evitan cualquier interferencia durante la transferencia, lo que los convierte en el complemento ideal para las membranas de transferencia de nitrocelulosa.
Marca: Sartorius™ FT-2-520-580600K
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas
- Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia
- Se suministra en láminas
Especificaciones
580 mm | |
Blanco | |
Línteres de algodón refinada con un contenido de alfa-celulosa |
600 mm | |
50/paq. | |
0,76 mm |