Learn More
Brannan™ ECO-therm Lab Thermometer
Código de producto. p-8394036
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15482685
Marca: Brannan™ 46/700/1
Termómetros con alcohol verde llenos de líquido de expansión no tóxico.
  • La calidad y la resolución hacen que este termómetro sea el sustituto ideal para los termómetros de mercurio de uso general
  • Cada termómetro está equipado con una tapón de cierre sin rosca Brannan
  • El tapón tiene una anilla integral para permitir la suspensión del termómetro. Se suministra en un embalaje protector de PVC
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol verde
Tipo de producto Termómetro de laboratorio de inmersión
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) - 35 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -35 °C a +50 °C
Exactitud ± 1,5 °C
Subdivisión 1 °C