Learn More
ThermoSafe Plataforma con ruedas para el cofre de almacenamiento de hielo seco 377R/281
Mueva fácilmente sus cofres de almacenamiento de gran capacidad en estas plataformas con ruedas de aluminio ThermoSafe, incluso cuando se llenen completamente con hielo seco.
Marca: ThermoSafe 03721-10
375.17 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las grandes ruedas giratorias giran fácilmente
- El reborde en los extremos de la plataforma mantiene los recipientes en la plataforma con ruedas durante la aceleración o las paradas abruptas
- Acabado gris martillado en aluminio de calibre grueso
- Certificado NSF
Especificaciones
45,31 y 70,79 l (1,6 y 2,5 pies cúbicos) | |
10 cm | |
Cofre de almacenamiento de hielo seco 377R/281 |
Aluminio | |
Gris |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
ThermoSafe Plataforma con ruedas para el cofre de almacenamiento de hielo seco 377R/281 > Plataforma con ruedas; para su uso con:cofre de almacenamiento de hielo seco 377R/281; capacidad:cofres de 43,3 y 70,7 l (1,6 y 2,5 pies cúbicos); material:aluminio; color:Gris
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido