Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga de polipropileno 3810X
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Grado de pureza o calidad:
Calidad Eppendorf
Limpio para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Utilice estos tubos para todas las aplicaciones de biología molecular, química clínica y bioquímica. El tubo de microcentrífuga de polipropileno Eppendorf™ 3810X ofrece comodidad y fiabilidad para la preparación de muestras, la centrifugación y el almacenamiento.
- El tapón del tubo es fácil de abrir y cerrar, por lo que ofrece un funcionamiento mucho más ergonómico
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a los productos químicos, a la tensión mecánica y a las temperaturas extremas
- Con su excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g, se evita la pérdida de muestras debido a una rotura del tubo y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas
- Fabricados sin utilizar agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas, que son sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados de los bioensayos
- Con graduaciones para la verificación sencilla del volumen pipeteado
- Tapón mate y superficie mate en el lateral para facilitar el etiquetado
- Funcionalidad garantizada de – 86 a + 100 °C
- Esterilizables en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min)
- Disponible con certificado por lote Eppendorf Quality y PCR Clean
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Amarillo |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 1000 Pk. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -122.8°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -86 °C a 100 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Grado de pureza o calidad | Calidad Eppendorf |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |