Learn More
Thermo Scientific™ Placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10765584
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Natural
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Cuadrada
Cuadrado con fondo redondo
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
paquete de 80
Código de producto. Color Esterilidad Forma del pocillo Fit for Purpose unitSize
10765584 Natural No estéril Cuadrado con fondo redondo Certificado de calidad paquete de 80
10274021 Natural No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 120
10427181 Blanco No estéril Cuadrada Certificado de calidad 120 PCS
10742563 Negro No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 120
10383072 Azul No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 120
10283483 Negro Estéril Base cónica y cuadrada (pocillo V) Certificado de calidad paquete de 80
10572475 Natural Estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 80
10090263 Negro No estéril Cuadrada Certificado de calidad paquete de 80
10726554 Blanco Estéril Base cónica y cuadrada (pocillo V) Certificado de calidad paquete de 80
9 options
Código de producto. 10765584
Marca: Thermo Scientific™ 4312
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. La capacidad de unión más baja del polipropileno hace que el ADN o las proteínas no se adhieran. Esto permite una recuperación de muestras completa.
Reduzca los costes de almacenamiento de compuestos para aplicaciones que requieren volúmenes pequeños. Las placas de polipropileno de fondo cónico de 384 pocillos Thermo Scientific™ tienen una capacidad de unión más baja, por lo que el ADN o las proteínas no se adherirán. Esto permite una recuperación de muestras completa. Soportan temperaturas desde -80 °C hasta +121 °C; disponibles en una amplia variedad de colores que facilitan la rápida identificación de las placas de almacenamiento.
  • Los pocillos de fondo cónico permiten una recuperación óptima de las muestras
  • Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
  • La variedad de colores permite una fácil identificación de las placas de almacenamiento
  • Resistencia química al DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase Paquete de 10, 80 cajas
Tipo de enlace Low binding PP
Línea de productos Nunc
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polipropileno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 120 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrado con fondo redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 80
N.° por paquete 10
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.