Learn More
Fisherbrand™ Placas de polipropileno de 384 pocillos
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Natural
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Descripción
- Ideales para el almacenamiento de compuestos y bibliotecas de ácidos nucleicos
- Resistentes a sustancias químicas
- Resisten temperaturas de - 80 °C a + 80 °C (de - 112 °F a + 176 °F)
- Cumplen con el tamaño de la norma ANSI™ para un uso óptimo en sistemas de manipulación automatizada y de dispensación de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Microplacas de almacenamiento de 384 pocillos |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de bibliotecas de ácidos nucleicos y compuestos |