Includes
Alfombrilla de caucho con pocillos; seis tiras para asegurar los tubos
Este rotador con plataforma proporciona un movimiento orbital suave para mezclar en tubos, placas, platos y matraces de cultivo
Incluye una alfombrilla de caucho con pocillos y seis tiras para asegurar los tubos
- Ajuste de velocidad sencillo de 2 a 80 rpm
- Su movimiento suave es ideal para la tinción de geles sin destruir los bordes o para mantener los tejidos frágiles intactos durante la incubación
- La amplia plataforma alberga la mayoría de los recipientes más utilizados y tiene una base antideslizante que evita que se deslicen
- Gracias a su alimentación de bajo voltaje, puede funcionar en sala fría de manera segura y tiene un bajo consumo de energía
- El intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C permite el uso en refrigeradores o incubadores sin CO2
- Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- Alarma sonora y visual: En modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma suena cinco veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra “End“ (Fin) y parpadea de forma constante. La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla.
- Enchufe internacional
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de inclinación | 7° |
| Intervalo de velocidad | De 2 a 80 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 306 x 266 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 293 x 170 mm |
| Modelo | Enchufe internacional |
| Mostrar más |