Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Los revestimientos depósitos de un solo uso reducen los pasos de limpieza de los depósitos reutilizables.
Marca: Thermo Scientific™ B101459-I
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Descripción
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 3D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
Especificaciones
300 L | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Envasados individualmente en una bolsa | |
Irradiada | |
HyPerforma™ | |
ASI™ 26 |
Polietileno | |
70 x 122 cm (24 x 48 in) | |
10 por caja | |
Temperatura ambiente | |
0 puertos | |
Sin tubos |