Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Código de producto. 17800797 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
200 L
300 L
560 L
Dimensiones:
33 x 68,6 cm
45,7 x 76,2 cm (18x30 in)
55,9 x 91,4 cm (22x36 in)
70 x 122 cm (24 x 48 in)
78,7 x 124,5 cm (31x49 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17800797
Marca: Thermo Scientific™ B100373I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los revestimientos depósitos de un solo uso reducen los pasos de limpieza de los depósitos reutilizables.
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 3D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
  • Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
  • Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 L
Material Polietileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensiones 45,7 x 76,2 cm (18x30 in)
Embalaje exterior Envasados individualmente en una bolsa
Cantidad 20 por caja
Método de esterilización Irradiada
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos HyPerforma
Port Detail 0 puertos
Film Description ASI™ 26
Tubing Style Sin tubos