Learn More
Thermo Scientific™ Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Garantice una calibración exacta y cómoda de contadores de partículas láser mediante patrones para contadores de partículas serie 3K/4K Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ 3K-200
Descripción
Garantice una calibración exacta y cómoda de contadores de partículas láser mediante patrones para contadores de partículas serie 3K/4K Thermo Scientific™. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión para poder usarse de forma inmediata en contadores de partículas láser, de manera que se reducen al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.
Características:- Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
- Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
- Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
Especificaciones
Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Partículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser | |
Calibración de contadores de partículas láser | |
Partículas para el control de recuentos | |
1,05 g/cm³ | |
1,59 a 589 nm (25 °C) | |
Producto estable durante un mínimo de 12 meses |
1 x 109/ml | |
Partículas de polímero en agua | |
Blanco o incoloro | |
Poliestireno | |
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST | |
15 ml | |
<3% | |
0,2 μm |