Learn More
3M™ Mono de protección 4510
103.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
L
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Mono tipo 5/6 diseñado para ofrecer una protección rentable contra polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.
- Protección contra agentes biológicos EN 14126
- Fabricado con una tela ligera y suave no tejida con laminado microporoso para la protección contra salpicaduras, la resistencia y la transpirabilidad
- Protección certificada contra polvos peligrosos de tipo 5/6 y salpicaduras de líquidos limitadas
- Diseño de capucha de 2 paneles, cremallera bidireccional con solapa para tormentas, aberturas elásticas que reducen el riesgo de exposición de la piel
- El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Medio |
Material | Polietileno microporoso |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras |
Tipo de costura | Sellado |
Esterilidad | Non-sterile |