Learn More
3M™ Mono desechable de protección 4540+ blanco
143.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
XXXL
4XL
Descripción
- La tecnología de doble material de primera calidad proporciona tanto un rendimiento protector como comodidad
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
- Material microporoso laminado suave y ligero que no suelta prácticamente ninguna pelusa
- Panel trasero de material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir el estrés por calor
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de tres paneles para una mayor compatibilidad con EPI complementario
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
- Tratamiento antiestático
- Suelta poca pelusa
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | XXXL |
Material | Laminado de polietileno y poliéster/polietileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de cuello | Campana extractora |
Hood Type | 3 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras |