Learn More
3M™ Mono desechable de protección 4540+ blanco
Código de producto. 12672595
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
El protector Coverall 4540 es ideal para aplicaciones en las que se desean altos niveles de protección, rendimiento y comodidad.
  • La tecnología de doble material de primera calidad proporciona tanto un rendimiento protector como comodidad
  • Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE Tipo 5/6)
  • Material microporoso laminado suave y ligero que no suelta prácticamente ninguna pelusa
  • Panel trasero de material SMMMS transpirable para mejorar la circulación del aire y reducir el estrés por calor
  • Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
  • Diseño de capucha de tres paneles para una mayor compatibilidad con EPI complementario
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Tratamiento antiestático
  • Suelta poca pelusa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polietileno y poliéster/laminado de polietileno
Color Blanco
Desechables
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Tejido
Estilo de cuello Hooded
Hood Type 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías con cubrecremalleras hermético
Tipo de costura Con costura doble, Sellado
Esterilidad Non-sterile
Resistencia Anti-static, Dust, Liquid
Recubrimiento Antiestático
Estilo de la parte posterior Material SMMMS transpirable
Certificaciones/conformidad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descripción Traje laminado blanco de polipropileno/polietileno, panel posterior azul de polipropileno SMMMS, cremallera trenzada de nailon en poliéster, caucho de neopreno elástico, puños e hilo de poliéster
Sin látex No
Modelo 4540+XXL
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 49 pulg
Talla del tiro (imperial) 34 pulg
Tamaño cintura (imperial) 53 pulg
Tamaño del tórax (métrico) Entre 114,3 y 124,46 cm
Tamaño del tiro (métrico) 86,36 cm
Tamaño de la cintura (métrico) 134,62 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicación de plaguicidas, reducción del amianto y el plomo, polvo de carbón en centrales eléctricas, pulido de metales, limpieza de edificios ligeros, mantenimiento de máquinas o vehículos, pulverización de pintura, industria farmacéutica, limpieza industrial general, colocación de aislantes, manipulación general de polvos y procesamiento de alimentos.
Altura (imperial) (de 6 a 6,33 pies)
Altura (métrico) De 186 a 194 cm